1-(2-(4-Nitrophenoxy)ethyl)pyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR11670-1G
OR11670-5G
OR11670-25G
APOSOR11670-1GEA
3020
CZK
APOSOR11670-1G
APOSOR11670-5G
APOSOR11670-25G
1-(2-(4-Nitrophenoxy)ethyl)pyrrolidine
1-(2-(4-Nitrophenoxy)ethyl)pyrrolidine
Vzorec:
C₁₂H₁₆N₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01308390 CAS číslo: 265654-77-1 |