Tisk…
5-Chlorosalicylaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde
OR1167-100G OR1167-25G OR1167-500G
APOSOR1167-100GEA 1370 CZK
APOSOR1167-100G APOSOR1167-25G APOSOR1167-500G
5-Chlorosalicylaldehyde 97%
5-Chlorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅ClO₂
Bod tání: 99…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003331
CAS číslo: 635-93-8
EINECS: 211-244-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III