Tisk…

Ethyl-2-bromo-4-oxazolecarboxylate 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR11662-5G OR11662-1G OR11662-10G
APOSOR11662-5GEA 4370 CZK
APOSOR11662-5G APOSOR11662-1G APOSOR11662-10G
Ethyl-2-bromo-4-oxazolecarboxylate 98%
Ethyl-2-bromo-4-oxazolecarboxylate
Vzorec: C₆H₆BrNO₃
Bod tání: 49…51 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09801023
CAS číslo: 460081-20-3

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR