Tisk…
3-Chloro-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-5-(morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid
OR11656-100MG
APOSOR11656-100MGEA 622 CZK
APOSOR11656-100MG
3-Chloro-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
3-Chloro-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₃BClNO₄
Bod tání: 143…146 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09800860
CAS číslo: 957120-55-7