Tisk…
Methyl-6-amino-3-bromopicolinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 6-amino-3-bromopicolinate, Methyl 6-amino-3-bromopyridine-2-carboxylate
OR11647-5G
APOSOR11647-5GEA 2240 CZK
APOSOR11647-5G
Methyl-6-amino-3-bromopicolinate
Methyl-6-amino-3-bromopicolinate
Vzorec: C₇H₇BrN₂O₂
MW: 231,0467 g/mol
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09800897
CAS číslo: 178876-83-0