Tisk…
5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11641-1G OR11641-250MG
APOSOR11641-1GEA 1370 CZK
APOSOR11641-1G APOSOR11641-250MG
5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₂BrNO₂S
Bod tání: 182…187 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08275714
CAS číslo: 103878-58-6