Tisk…
2-Amino-5-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Nitropyridin-2-ylamine, 5-Nitropyridin-2-amine, 5-Nitro-2-pyridylamine
OR1164-100G OR1164-25G OR1164-500G
APOSOR1164-100GEA 827 CZK
APOSOR1164-100G APOSOR1164-25G APOSOR1164-500G
2-Amino-5-nitropyridine
2-Amino-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
Bod tání: 186…190 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006325
CAS číslo: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6