Tisk…
5-Bromo-4-phenylpyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11634-250MG OR11634-1G OR11634-5G
APOSOR11634-250MGEA 2900 CZK
APOSOR11634-250MG APOSOR11634-1G APOSOR11634-5G
5-Bromo-4-phenylpyrimidine
5-Bromo-4-phenylpyrimidine
Vzorec: C₁₀H₇BrN₂
MW: 235,0800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234599
CAS číslo: 3543-46-2