Tisk…

2-Amino-3-nitropyridine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Nitropyridin-2-ylamine, 3-Nitropyridin-2-amine, 3-Nitro-2-pyridylamine

OR1163-25G OR1163-5G
APOSOR1163-25GEA 1950 CZK
APOSOR1163-25G APOSOR1163-5G
2-Amino-3-nitropyridine 98%
2-Amino-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,11 g/mol
Bod tání: 163…167 °C
Bod vzplanutí: 167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006314
CAS číslo: 4214-75-9
EINECS: 224-144-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR