Tisk…
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
OR1162-100G OR1162-25G OR1162-500G
APOSOR1162-100GEA 2070 CZK
APOSOR1162-100G APOSOR1162-25G APOSOR1162-500G
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Bod tání: 164…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006940
CAS číslo: 2973-76-4
EINECS: 221-016-6