4-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR11619-1G
OR11619-5G
APOSOR11619-1GEA
2610
CZK
APOSOR11619-1G
APOSOR11619-5G
4-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
4-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
Vzorec:
C₁₃H₁₈BrNO MW: 284.1921 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00591594 CAS číslo: 79606-46-5 |