2-Bromoisonicotinonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR11615-1G
OR11615-5G
OR11615-25G
APOSOR11615-1GEA
705
CZK
APOSOR11615-1G
APOSOR11615-5G
APOSOR11615-25G
2-Bromoisonicotinonitrile 95%
2-Bromoisonicotinonitrile
Vzorec:
C₆H₃BrN₂ MW: 183.01 Bod tání: 70…74 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07367879 CAS číslo: 10386-27-3 |