Tisk…
6-Bromo-2-naphthol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene
OR1161-100G OR1161-500G OR1161-1KG
APOSOR1161-100GEA 2110 CZK
APOSOR1161-100G APOSOR1161-500G APOSOR1161-1KG
6-Bromo-2-naphthol
6-Bromo-2-naphthol
Vzorec: C₁₀H₇BrO
MW: 223.07
Bod tání: 122…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004081
CAS číslo: 15231-91-1
EINECS: 239-279-0