Tisk…
2-Amino-6-chloropyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11609-25G OR11609-100G OR11609-5G
APOSOR11609-25GEA 1450 CZK
APOSOR11609-25G APOSOR11609-100G APOSOR11609-5G
2-Amino-6-chloropyrazine 98%
2-Amino-6-chloropyrazine
Vzorec: C₄H₄ClN₃
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055024
CAS číslo: 33332-28-4