Tisk…
4-Bromo-2-methoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11605-1G OR11605-5G OR11605-25G
APOSOR11605-1GEA 622 CZK
APOSOR11605-1G APOSOR11605-5G APOSOR11605-25G
4-Bromo-2-methoxypyridine
4-Bromo-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO
MW: 188.02
Bod tání: 25…26 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08277268
CAS číslo: 100367-39-3