Tisk…
2-Bromethylamine hydrobromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
OR1160-1KG OR1160-500G OR1160-100G
APOSOR1160-1KGEA 4240 CZK
APOSOR1160-1KG APOSOR1160-500G APOSOR1160-100G
2-Bromethylamine hydrobromide 98%
2-Bromethylamine hydrobromide
Vzorec: BrCH₂CH₂NH₃Br
MW: 204.89
Bod tání: 172…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012886
CAS číslo: 2576-47-8