Tisk…
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR11594-1G OR11594-5G
APOSOR11594-1GEA 622 CZK
APOSOR11594-1G APOSOR11594-5G
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
Vzorec: C₆H₂BrClN₂
Bod tání: 135…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09801046
CAS číslo: 405224-23-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III