Tisk…
Ethyl-8-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11589-1G OR11589-5G
APOSOR11589-1GEA 1820 CZK
APOSOR11589-1G APOSOR11589-5G
Ethyl-8-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-8-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈BrClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607953
CAS číslo: 951884-22-3