Tisk…
Methyl-5-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR11588-1G
APOSOR11588-1GEA 1780 CZK
APOSOR11588-1G
Methyl-5-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl-5-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₆BrNO₂
MW: 204,0213 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09801030
CAS číslo: 934-07-6