Tisk…
5-Bromo-4-isooctylpyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-4-(6-methylheptyl)pyrimidine
OR11583-1G OR11583-5G
APOSOR11583-1GEA 3150 CZK
APOSOR11583-1G APOSOR11583-5G
5-Bromo-4-isooctylpyrimidine
5-Bromo-4-isooctylpyrimidine
Vzorec: C₁₂H₁₉BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800941
CAS číslo: 951884-24-5