Tisk…
α-Naphthoflavone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Phenyl-4H-benzo[h]chromen-4-one, 2-Phenylbenzo[h]chromen-4-one, 7,8-Benzoflavone
OR1158-25G
APOSOR1158-25GEA 5060 CZK
APOSOR1158-25G
α-Naphthoflavone
α-Naphthoflavone
Vzorec: C₁₉H₁₂O₂
MW: 272,3 g/mol
Bod tání: 153…159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004985
CAS číslo: 604-59-1
EINECS: 210-071-1