Tisk…
tert-Butyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11571-5G OR11571-1G
APOSOR11571-5GEA 11250 CZK
APOSOR11571-5G APOSOR11571-1G
tert-Butyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
tert-Butyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₂BrClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800903
CAS číslo: 503555-23-5