Tisk…
4-Bromo-3-methoxybenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11558-1G OR11558-250MG
APOSOR11558-1GEA 0 CZK
APOSOR11558-1G APOSOR11558-250MG
4-Bromo-3-methoxybenzamide 98%
4-Bromo-3-methoxybenzamide
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09475887
CAS číslo: 176961-57-2