Tisk…
Methyl-5-bromo-2-chloronicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11556-1G OR11556-25G OR11556-5G
APOSOR11556-1GEA 622 CZK
APOSOR11556-1G APOSOR11556-25G APOSOR11556-5G
Methyl-5-bromo-2-chloronicotinate 98%
Methyl-5-bromo-2-chloronicotinate
Vzorec: C₇H₅BrClNO₂
Bod tání: 48…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03844848
CAS číslo: 78686-79-0