6-Chloro-N-propyl-4-pyrimidinamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR11551-1G
OR11551-10G
OR11551-5G
APOSOR11551-1GEA
2900
CZK
APOSOR11551-1G
APOSOR11551-10G
APOSOR11551-5G
6-Chloro-N-propyl-4-pyrimidinamine 97%
6-Chloro-N-propyl-4-pyrimidinamine
Vzorec:
C₇H₁₀ClN₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09475893 CAS číslo: 941294-33-3 |