Tisk…
7-Hydroxyflavone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1155-1G OR1155-25G OR1155-5G
APOSOR1155-1GEA 910 CZK
APOSOR1155-1G APOSOR1155-25G APOSOR1155-5G
7-Hydroxyflavone 95%
7-Hydroxyflavone
Vzorec: C₁₅H₁₀O₃
Bod tání: 243…247 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006835
CAS číslo: 6665-86-7