Tisk…
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Acetamido-5-bromo-6-methylpyridine, 6-Acetamido-3-bromo-2-methylpyridine
OR11546-1G OR11546-5G OR11546-25G
APOSOR11546-1GEA 622 CZK
APOSOR11546-1G APOSOR11546-5G APOSOR11546-25G
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine 98%
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine
Vzorec: C₈H₉BrN₂O
MW: 229.0700 g/mol
Bod tání: 154…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03909755
CAS číslo: 142404-84-0