Ethyl-6-bromopicolinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR11544-25G
OR11544-5G
APOSOR11544-25GEA
3110
CZK
APOSOR11544-25G
APOSOR11544-5G
Ethyl-6-bromopicolinate 98%
Ethyl-6-bromopicolinate
Vzorec:
C₈H₈BrNO₂ Bod tání: 41 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04116913 CAS číslo: 21190-88-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...