Tisk…
2-(N-tert-Butylamino)-3,6,7-trichloroquinoxaline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR11539-1G OR11539-250MG
APOSOR11539-1GEA 8100 CZK
APOSOR11539-1G APOSOR11539-250MG
2-(N-tert-Butylamino)-3,6,7-trichloroquinoxaline 96%
2-(N-tert-Butylamino)-3,6,7-trichloroquinoxaline
Vzorec: C₁₂H₁₂Cl₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09475905
CAS číslo: 281211-09-4