Tisk…
Ethyl-2-(tert-butoxycarbonylamino)oxazole-5-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR11529-1G OR11529-5G
APOSOR11529-1GEA 7050 CZK
APOSOR11529-1G APOSOR11529-5G
Ethyl-2-(tert-butoxycarbonylamino)oxazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-(tert-butoxycarbonylamino)oxazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09475909
CAS číslo: 941294-50-4