Tisk…
5-Amino-2-bromobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11524-1G OR11524-25G OR11524-5G
APOSOR11524-1GEA 622 CZK
APOSOR11524-1G APOSOR11524-25G APOSOR11524-5G
5-Amino-2-bromobenzonitrile 98%
5-Amino-2-bromobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Bod tání: 96…97 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00234259
CAS číslo: 72115-09-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III