5-Chloro-2-nitroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR11523-25G
OR11523-5G
APOSOR11523-25GEA
2200
CZK
APOSOR11523-25G
APOSOR11523-5G
5-Chloro-2-nitroanisole 98%
5-Chloro-2-nitroanisole
Vzorec:
C₇H₆ClNO₃ Bod tání: 70…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007288 CAS číslo: 6627-53-8 EINECS: 229-594-1 |