Tisk…

2-Chloro-6-nitroanisole 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR11522-25G OR11522-100G
APOSOR11522-25GEA 1700 CZK
APOSOR11522-25G APOSOR11522-100G
2-Chloro-6-nitroanisole 98%
2-Chloro-6-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Bod tání: 54…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065066
CAS číslo: 80866-77-9
EINECS: 279-580-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR