Tisk…
6,7-Dichloroquinoxaline-2,3-dione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11519-5G OR11519-25G
APOSOR11519-5GEA 1870 CZK
APOSOR11519-5G APOSOR11519-25G
6,7-Dichloroquinoxaline-2,3-dione 98%
6,7-Dichloroquinoxaline-2,3-dione
Vzorec: C₈H₄Cl₂N₂O₂
Bod tání: >310 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078575
CAS číslo: 25983-13-5