Tisk…
Methyl-6-aminopicolinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Aminopicolinic acid methyll ester, Methyl 6-aminopicolinate, Methyl 6-Aminopicolinate, Methyl 6-Aminopyridine-2-carboxylate, 6-Aminopyridine-2-carboxylic acid methyll ester
OR11517-100G OR11517-25G OR11517-5G
APOSOR11517-100GEA 5130 CZK
APOSOR11517-100G APOSOR11517-25G APOSOR11517-5G
Methyl-6-aminopicolinate 98%
Methyl-6-aminopicolinate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.1500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233712
CAS číslo: 36052-26-3