Tisk…
7-Methoxy-4-methylcoumarin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1151-25G OR1151-100G
APOSOR1151-25GEA 1740 CZK
APOSOR1151-25G APOSOR1151-100G
7-Methoxy-4-methylcoumarin
7-Methoxy-4-methylcoumarin
Vzorec: C₁₁H₁₀O₃
Bod tání: 159…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009773
CAS číslo: 2555-28-4