Tisk…
4-Chloro-o-anisidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11504-5G OR11504-1G
APOSOR11504-5GEA 1410 CZK
APOSOR11504-5G APOSOR11504-1G
4-Chloro-o-anisidine 98%
4-Chloro-o-anisidine
Vzorec: C₇H₈ClNO
Bod varu: 260 °C
Bod tání: 48…53 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06801386
CAS číslo: 93-50-5
EINECS: 202-251-3