Tisk…
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-[3-(Hydroxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Hydroxymethylphenylboronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl alcohol, (3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR11503-25G
APOSOR11503-25GEA 2780 CZK
APOSOR11503-25G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₉BO₃
MW: 234,10 g/mol
Bod tání: 95…99 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09266196
CAS číslo: 443776-76-9