Tisk…
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR11500-1G OR11500-5G OR11500-25G
APOSOR11500-1GEA 2280 CZK
APOSOR11500-1G APOSOR11500-5G APOSOR11500-25G
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone
Vzorec: C₁₂H₁₄BrNO
Bod tání: 120…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075690
CAS číslo: 216144-18-2
UN: 3261
ADR: 8,III