Tisk…
4-Amino-m-toluic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11499-100G OR11499-25G
APOSOR11499-100GEA 1720 CZK
APOSOR11499-100G APOSOR11499-25G
4-Amino-m-toluic acid 98%
4-Amino-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod tání: 168…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007736
CAS číslo: 2486-70-6