3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Methylthiophene-2-carbonitrile
OR11488-25G
OR11488-5G
APOSOR11488-25GEA
6750
CZK
APOSOR11488-25G
APOSOR11488-5G
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Vzorec:
C₆H₅NS MW: 123,18 g/mol Bod varu: 91…93 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052086 CAS číslo: 55406-13-8 |