Tisk…
3,5-Dicarboxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dicarboxybenzeneboronic acid, 5-Boronoisophthalic acid
OR11481-25G OR11481-5G OR11481-100G
APOSOR11481-25GEA 4960 CZK
APOSOR11481-25G APOSOR11481-5G APOSOR11481-100G
3,5-Dicarboxyphenylboronic acid 98%
3,5-Dicarboxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₇BO₆
MW: 209,95 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06203347
CAS číslo: 881302-73-4