Tisk…
3,5-Dibromophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR11480-100G OR11480-25G OR11480-5G
APOSOR11480-100GEA 15540 CZK
APOSOR11480-100G APOSOR11480-25G APOSOR11480-5G
3,5-Dibromophenol 98%
3,5-Dibromophenol
Vzorec: C₆H₄Br₂O
Bod tání: 79…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411376
CAS číslo: 626-41-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III