Tisk…
Isoscopoletin (6-hydroxy-4-methylcoumarin)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one, 6-Hydroxy-4-methylcoumarin
OR1148-5G OR1148-1G
APOSOR1148-5GEA 1120 CZK
APOSOR1148-5G APOSOR1148-1G
Isoscopoletin (6-hydroxy-4-methylcoumarin)
Isoscopoletin (6-hydroxy-4-methylcoumarin)
Vzorec: C₁₀H₈O₃
MW: 176,17 g/mol
Bod tání: 240…241 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016967
CAS číslo: 2373-31-1