Tisk…
2-Bromo-4-nitrobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11478-100G OR11478-10G OR11478-25G
APOSOR11478-100GEA 5590 CZK
APOSOR11478-100G APOSOR11478-10G APOSOR11478-25G
2-Bromo-4-nitrobenzoic acid 98%
2-Bromo-4-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrNO₄
Bod tání: 165…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234252
CAS číslo: 16426-64-5