Tisk…
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR11477-100G OR11477-25G
APOSOR11477-100GEA 6090 CZK
APOSOR11477-100G APOSOR11477-25G
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole 96%
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00145014
CAS číslo: 17639-64-4