Tisk…
3-(Chloromethyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11476-5G OR11476-1G OR11476-25G
APOSOR11476-5GEA 2280 CZK
APOSOR11476-5G APOSOR11476-1G APOSOR11476-25G
3-(Chloromethyl)phenylboronic acid 98%
3-(Chloromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09475872
CAS číslo: 957035-15-3