Tisk…
4-Hydroxycoumarin 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-2-benzopyrone
OR1147-2.5KG OR1147-500G OR1147-100G
APOSOR1147-2.5KGEA 6090 CZK
APOSOR1147-2.5KG APOSOR1147-500G APOSOR1147-100G
4-Hydroxycoumarin 98%
4-Hydroxycoumarin
Vzorec: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Bod tání: 216 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006856
CAS číslo: 1076-38-6