Tisk…
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11464-1G OR11464-5G
APOSOR11464-1GEA 662 CZK
APOSOR11464-1G APOSOR11464-5G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride 98%
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Vzorec: C₇H₆Cl₂N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09475876
CAS číslo: 957035-24-4