6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR11461-1G
OR11461-5G
APOSOR11461-1GEA
734
CZK
APOSOR11461-1G
APOSOR11461-5G
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride 98%
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Vzorec:
C₈H₈BrClN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09475875 CAS číslo: 957035-22-2 |